,,16 components: 100mg/l each of Al As Ba Cd Cr Cu Fe Mo Ni Pb Sb Se Sn Zn Mn P in HNO3 5% ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 24 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
,,16 components: 100mg/l each of Al As Ba Cd Cr Cu Fe Mo Ni Pb Sb Se Sn Zn Mn P in HNO3 5% ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 24 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL CMPLRM106271L1 1 * 100 mL
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou