,,22 components: 0.1mg/l each of Be Cd As Cu Co Mn Pb Tl V Cr Sb Sn Zn Ag Ba Mo Te W Se Hg Li Mg in HNO3 2% ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 8 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
,,22 components: 0.1mg/l each of Be Cd As Cu Co Mn Pb Tl V Cr Sb Sn Zn Ag Ba Mo Te W Se Hg Li Mg in HNO3 2% ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 8 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
,,22 components: 0.1mg/l each of Be Cd As Cu Co Mn Pb Tl V Cr Sb Sn Zn Ag Ba Mo Te W Se Hg Li Mg in HNO3 2% ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 8 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL CMPLRM108687L1 1 * 100 mL
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou