,,4 components: 80ppb each of Iodides (I-) Caesium (Cs) Molybdenum (Mo) Tellurium (Te) in Sodium Hydroxide 0.1M ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 8 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
,,4 components: 80ppb each of Iodides (I-) Caesium (Cs) Molybdenum (Mo) Tellurium (Te) in Sodium Hydroxide 0.1M ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 8 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
,,4 components: 80ppb each of Iodides (I-) Caesium (Cs) Molybdenum (Mo) Tellurium (Te) in Sodium Hydroxide 0.1M ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 8 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL CMPLRM108786L1 1 * 100 mL
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou