,,4 components: P (PO43-) 6mg/l N (NH4+) 4mg/l N (NO3-) 4mg/l N (NO2-) 2mg/l in H2O ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 12 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 250 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
,,4 components: P (PO43-) 6mg/l N (NH4+) 4mg/l N (NO3-) 4mg/l N (NO2-) 2mg/l in H2O ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 12 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 250 mL CMPLRM109995L25 1 * 250 mL
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou