Tétraéthyle orthosilicate (TEOS), fluide
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Attention
SB23130.1G
CMPLSB23130.1GEA 0 EUR InStock
CMPLSB23130.1G
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS), fluide
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS)
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Informations de commande: Store in a refrigerator at temperatures between 2 to 8 °C.
Formule: Si(OC₂H₅)₄
Point d'ébullition: 166 °C
Point de fusion: –85,5 °C
Densité: 0,93 g/cm³
Point d'éclair: 37 °C
Numéro MDL: MFCD00009062
Numéro CAS: 78-10-4
ONU: 1292
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité