Méthanol
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Danger
SB243.1000
CMPLSB243.1000EA 0 EUR InStock
CMPLSB243.1000
Méthanol
Méthanol
Informations de commande: Shelf life on ship date: 24 Months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64,7 °C
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0,79 g/cm³
Point d'éclair: 11 °C
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1),II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité