4-(2-Aminoéthyl)phénol
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
SB49364.100MG
CMPLSB49364.100MGEA 0 EUR InStock
CMPLSB49364.100MG
4-(2-Aminoéthyl)phénol
4-(2-Aminoéthyl)phénol
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Informations de commande: Store in a refrigerator at temperatures between 2 to 8 °C.
Formule: C₈H₁₁NO
Numéro MDL: MFCD00008193
Numéro CAS: 51-67-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité