2,4,6-Trichloroanisole
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Attention
SB5500.100MG
CMPLSB5500.100MGEA 0 EUR InStock
CMPLSB5500.100MG
2,4,6-Trichloroanisole
2,4,6-Trichloroanisole
Formule: C₇H₅Cl₃O
Point d'ébullition: 241 °C
Point de fusion: 61...62 °C
Numéro MDL: MFCD00000588
Numéro CAS: 87-40-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
XLogP3 4
Hydrogen bond donor count 0
Rotatable bond count 0
Exact mass 1
Monoisotopic mass 209.940598 g/mol
Topological polar surface area 209.940598 g/mol
Heavy atom count 9.2 Ų
Formal charge 11
Complexity 0
Isotope atom count 119
Defined atom stereocenter count 0
Undefined atom stereocenter count 0
Defined bond stereocenter count 0
Undefined bond stereocenter count 0
Covalently-bonded unit count 1
Compound is canonicalized 1
Hydrogen bond acceptor count 1
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité