Nitrogen (Total) Standard Solution, CRM
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
TN0100.L1
CMPLTN0100.L1EA 0 EUR InStock
CMPLTN0100.L1
Nitrogen (Total) Standard Solution, CRM
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Total nitrogen standard (100 mg/L) - for photometric applications.
Certifications: EN 25663 (ISO 5663) and ISO 7150. ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Informations de commande: Shelf life on ship date: 24 Months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité