Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide citrique 25% en solution aqueuse

Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Danger

Z12984208.5L
CMPLZ12984208.5LEA 0 EUR InStock
CMPLZ12984208.5L
Acide citrique 25% en solution aqueuse
Acide citrique


Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=8ecc9241f04d999ceae8a5f235c719016bd133e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité