Mercury (II) (Mercuric) Nitrate 0.05M (0.1N) CRM, ISO 17034 and ISO 17025 Conservation 24 months. Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15C to 25C 1 * 500 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Mercury (II) (Mercuric) Nitrate 0.05M (0.1N) CRM, ISO 17034 and ISO 17025 Conservation 24 months. Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15C to 25C 1 * 500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]MERCURY (II) (MERCURIC) NITRATE 0.05 1 * 500 mL CMPLZ14041042 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou