Acide nitrique 5 mol/l (5 N)
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Danger
Z14224218.5L
CMPLZ14224218.5LEA 0 EUR InStock
CMPLZ14224218.5L
Acide nitrique 5 mol/l (5 N)
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité