Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide sulfurique 0.5 M (1 N)

Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB

Z15451117.1L
CMPLZ15451117.1LEA 31.1 EUR InStock
CMPLZ15451117.1L
Acide sulfurique 0.5 M (1 N)
Acide sulfurique
Certifications: ISO 17034, 17025, 9001 certified.


Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: 295 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité