Anti-schistosomal Glutathione-S-Transferase Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Fournisseur: Columbia Biosciences
AP-1310
COBSAP-1310EA 604 EUR InStock
COBSAP-1310
Anti-schistosomal Glutathione-S-Transferase Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: schistosomal Glutathione-S-Transferase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité