Anti-T7 Tag Rabbit Polyclonal Antibody (Peridinin Chlorophyll)
Fournisseur: Columbia Biosciences
D11-1832
COBSD11-1832EA 604 EUR InStock
COBSD11-1832
Anti-T7 Tag Rabbit Polyclonal Antibody (Peridinin Chlorophyll)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: T7 Tag (T7 tag)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Peridinin Chlorophyll
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité