Anti-IgA Goat Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Columbia Biosciences
D3-110-A
COBSD3-110-AEA 370 EUR InStock
COBSD3-110-A
Anti-IgA Goat Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité