Anti-IgG1 Goat Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Columbia Biosciences
D3-112-1
COBSD3-112-1EA 370 EUR InStock
COBSD3-112-1
Anti-IgG1 Goat Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG1 (Mouse) (mouse IgG1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité