Anti-IgE Goat Polyclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))
Fournisseur: Columbia Biosciences
D5-110-E
COBSD5-110-EEA 629 EUR InStock
COBSD5-110-E
Anti-IgE Goat Polyclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité