Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))
Fournisseur: Columbia Biosciences
D5-112-FABFC
COBSD5-112-FABFCEA 370 EUR InStock
COBSD5-112-FABFC
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Mouse) (mouse IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité