Mouse IgG2b Isotype Control (RPE (R-Phycoerythrin))
Fournisseur: Columbia Biosciences
D5-1602B
COBSD5-1602BEA 370 EUR InStock
COBSD5-1602B
Mouse IgG2b Isotype Control (RPE (R-Phycoerythrin))
Anticorps
Type: Control
Antigen: IgG2b (Mouse) (mouse IgG2b)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: None
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité