Anti-DYKDDDDK Tag Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: M2]
Fournisseur: Columbia Biosciences
D5-1718
COBSD5-1718EA 604 EUR InStock
COBSD5-1718
Anti-DYKDDDDK Tag Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: M2]
Anticorps
Type: Tag
Antigen: DYKDDDDK Tag (DYKDDDDK tag)
Clonality: monoclonal
Clone: M2
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité