Anti-EP2 receptor Rabbit Polyclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))
Fournisseur: Columbia Biosciences
D5-1863-50
COBSD5-1863-50EA 556 EUR InStock
COBSD5-1863-50
Anti-EP2 receptor Rabbit Polyclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EP2 receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité