Anti-PGIS Rabbit Polyclonal Antibody RPE (R-Phycoerythrin)
Fournisseur: Columbia Biosciences
D5-1867
COBSD5-1867EA 604 EUR InStock
COBSD5-1867
Anti-PGIS Rabbit Polyclonal Antibody RPE (R-Phycoerythrin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PGIS sequence amino acids 475-490 (PEFDLSRYGFGLMQPE)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité