Anti-c-Myc tag Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: 9E10]
Fournisseur: Columbia Biosciences
D9-1714
COBSD9-1714EA 604 EUR InStock
COBSD9-1714
Anti-c-Myc tag Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: 9E10]
Anticorps
Type: Tag
Antigen: c-Myc tag (c-Myc tag)
Clonality: monoclonal
Clone: 90000000000
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité