Anti-S Tag Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Fournisseur: Columbia Biosciences
D9-1831
COBSD9-1831EA 604 EUR InStock
COBSD9-1831
Anti-S Tag Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité