Pompe, siphon à piston
Fournisseur: NRG DEVELOPMENTS
5900
COLL5900EA 0 EUR InStock
COLL5900
Pompe, siphon à piston
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Pompe pour siphon à piston. Une bonde réglable permet d'utiliser la pompe avec différents conteneurs.
  • Avec tuyau d'aspiration en PE
  • Pour fûts allant jusqu'à 205 litres
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité