Sondes de temperature, Comark, Sondes pour temperature ambiante, universelles, description: semi-flexible, raccord: M, temperature ( C): -100 / +1.100, type: K, tige (mm): 6, longueur tige (mm): 700 1 * 1 Pce
Fournisseur: COMARK
Sondes de temperature, Comark, Sondes pour temperature ambiante, universelles, description: semi-flexible, raccord: M, temperature ( C): -100 / +1.100, type: K, tige (mm): 6, longueur tige (mm): 700 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Sondes de temperature, Comark, Sondes pour temperature ambiante, universelles, description: semi-flexible, raccord: M, temperature ( °C): -100 / +1.100, type: K, Ø tige (mm): 6, longueur tige (mm): 700 1 * 1 Pce COMAAK24M 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou