Sondes de temperature, Comark, Sondes pour temperature ambiante, universelles, description: reponse rapide, raccord: M, temperature (C): -100 / +250, type: K, tige (mm): 3,2, longueur tige (mm): 100 1 * 1 Pce
Fournisseur: COMARK
Sondes de temperature, Comark, Sondes pour temperature ambiante, universelles, description: reponse rapide, raccord: M, temperature (C): -100 / +250, type: K, tige (mm): 3,2, longueur tige (mm): 100 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Sondes de temperature, Comark, Sondes pour temperature ambiante, universelles, description: reponse rapide, raccord: M, temperature (°C): -100 / +250, type: K, Ø tige (mm): 3,2, longueur tige (mm): 100 1 * 1 Pce COMAAK27M 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou