Infrared thermometer with laser sighting
Fournisseur: COMARK LIMITED
KM814
COMAKM814EA 259 EUR InStock
COMAKM814
Infrared thermometer with laser sighting
Thermomètres Thermomètres numériques
The infrared HVAC thermometer with laser sighting is a pocket-sized infrared thermometer for fast and safe measurements with temperature range and accuracy ideally suited to general purpose HVAC applications.
  • Laser sighting to pinpoint target area
  • Back-lit LCD display, °C/°F button
  • Emissivity pre-set at 0,95, suitable for most organic materials and painted or oxidised surfaces
  • Hold function freezes displayed reading
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité