Sondes de temperature, Comark, Sondes de penetration pour l'industrie alimentaire, description: pour four et viande, cable en PTFE, raccord: M, temperature (C): -50 / +250, type: , tige (mm): 3,3, longueur tige (mm): 100 1 * 1 Pce
Fournisseur: COMARK
Sondes de temperature, Comark, Sondes de penetration pour l'industrie alimentaire, description: pour four et viande, cable en PTFE, raccord: M, temperature (C): -50 / +250, type: , tige (mm): 3,3, longueur tige (mm): 100 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Sondes de temperature, Comark, Sondes de penetration pour l'industrie alimentaire, description: pour four et viande, cable en PTFE, raccord: M, temperature (°C): -50 / +250, type: , Ø tige (mm): 3,3, longueur tige (mm): 100 1 * 1 Pce COMAPK23M 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou