Papiers pour salle blanche, CRB18
Fournisseur: CONNECTICUT CLEANROOM CORP
PB2C001WHITE
CONNPB2C001WHITEEA 479 EUR InStock
CONNPB2C001WHITE
Papiers pour salle blanche, CRB18
Papiers
Les papiers pour salle blanche CRB18 sont saturés avec des polymères synthétiques qui collent chaque fibre dans la feuille afin de minimiser la génération de particules. Les papiers peuvent être utilisés pour un grand nombre d'applications en salle blanche, principalement pour la prise de notes et la tenue d'archives.
  • Résistant à la chaleur pour une utilisation avec des imprimantes laser et des photocopieurs
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité