Papier Munising A5 80gr Bleu Modle PB3S002A5 Papier cellulose satur de latex Grammage : 80gr/m Coloris : Bleu Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 3-7 Conditionnement : Ramette de 250 feuilles 20 ramettes x 250 feuilles par carton 1 * 800 Pce
Fournisseur: CONNECTICUT CLEANROOM CORP
Papier Munising A5 80gr Bleu Modle PB3S002A5 Papier cellulose satur de latex Grammage : 80gr/m Coloris : Bleu Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 3-7 Conditionnement : Ramette de 250 feuilles 20 ramettes x 250 feuilles par carton 1 * 800 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Papier Munising A5 80gr Bleu Modèle PB3S002A5 Papier cellulose saturé de latex Grammage : 80gr/m² Coloris : Bleu Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 3-7 Conditionnement : Ramette de 250 feuilles 20 ramettes x 250 feuilles par carton 1 * 800 Pce CONNPB3S002A5 1 * 800 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou