Brosse adhsive PolyTack 23cm PR-9 Brosse-rouleau adhsive, largeur 23cm Film polythylne, 180 feuilles prdcoupes de 13,5cm Adhsif acrylique base d'eau, avec agent bactriostatique Pouvoir adhsif : 12 oz / inch (selon PSTC-1, sur acier inox) 1 * 1 ROU
Fournisseur: CONNECTICUT CLEANROOM CORP
Brosse adhsive PolyTack 23cm PR-9 Brosse-rouleau adhsive, largeur 23cm Film polythylne, 180 feuilles prdcoupes de 13,5cm Adhsif acrylique base d'eau, avec agent bactriostatique Pouvoir adhsif : 12 oz / inch (selon PSTC-1, sur acier inox) 1 * 1 ROU
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Brosse adhésive PolyTack 23cm PR-9 Brosse-rouleau adhésive, largeur 23cm Film polyéthylène, 180 feuilles prédécoupées de 13,5cm Adhésif acrylique à base d'eau, avec agent bactériostatique Pouvoir adhésif : 12 oz / inch (selon PSTC-1, sur acier inox) 1 * 1 ROU CONNPR-9 1 * 1 ROU
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou