Imprimantes série pour appareils de mesure électrochimiques
Fournisseur: CONSORT
AP414
CONSAP414EA 0 EUR InStock
CONSAP414
Imprimantes série pour appareils de mesure électrochimiques
Imprimantes Document Printers
This thermal printer can deliver both serial and parallel input when using RS232 and Centronix connectors respectively. Direct connection is available to connect all meters with digital output.
  • Prints 40 columns in normal and 80 columns in condensed condition
  • Roll length: ±28 m
Information de livraison: Supplied with manual, roll of thermal paper, mains adaptor (230 VAC) and RS232 cable.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité