Multimètres, paillasse, série C30xx
Fournisseur: CONSORT
C3050T
CONSC3050TEA 2650 EUR InStock
CONSC3050T
Multimètres, paillasse, série C30xx
Electrochemistry Meters pH-mètres et multi-paramètres
Appareils de mesure de plusieurs paramètres, robustes, anti-éclaboussures et anti-poussières, pour paillasse.
  • Grand écran LCD lumineux avec rétroéclairage blanc, permet de visualiser tous les canaux simultanément
  • Étalonnage multi-points (1 - 5) des électrodes de pH avec l'un quelconque des onze tableaux de tampons préprogrammés et des cinq spécifiés par l'utilisateur
  • Étalonnage multi-points (1 - 3) des électrodes de conductivité pour une meilleure linéarité avec l'un quelconque des trois tableaux de standards préprogrammés et des trois spécifiés par l'utilisateur
  • Mémoire de stockage pouvant aller jusqu'à 12 000 valeurs, date et heure
  • Communication bidirectionnelle avec n'importe quel ordinateur via USB, interface RS232 pour une connexion à une imprimante
C3010 : pH, mV, conductivité, résistivité, salinité, TDS et température.
- Deux canaux indépendants pour toutes les mesures
C3030 : pH, ion, mV, conductivité, résistivité, salinité, TDS, oxygène dissous et température.
- Deux canaux indépendants pour toutes les mesures
- Étalonnage multi-points (2 - 5) + correction des valeurs à blanc des électrodes sélectives d'ions
- Fonctionne avec une électrode d'oxygène galvanique ne nécessitant pas de temps de polarisation
C3050 : pH, oxydoréduction, rH2, conductivité, résistivité, salinité, TDS et température
- Trois canaux indépendants pour toutes les mesures (conductivité : deux canaux)
- Appareil bio-électronique rH₂ contrôlé par microprocesseur pour l'étude de la qualité de l'eau biologique ou des maladies des fluides corporels selon la méthode de Vincent
- Affiche mV par référence à l'électrode d'hydrogène standard
- Permet la mesure simultanée de tous les paramètres dans la même solution
rH₂ (pour mesurer le niveau des échanges électroniques entre l'eau et les ions dissous)
Plage : 0...42 rH₂
Résolution : 0,01 rH₂
Précision : ±0,1%, ±1 chiffre
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité