Adaptor, QuickConnect™
Fournisseur: CONTEC
2758
CONT2758EA 63.7 EUR InStock
CONT2758
Adaptor, QuickConnect™
Serpillières
Stainless steel adaptor for use with QuickTask™ mops.
  • Autoclavable at 121 °C for 30 minutes
The QuickConnect™ adaptor allows users to connect any QuickConnect™ handle to the QuickTask™ polypropylene mop frame.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité