Lingettes pour salles blanches, Amplitude™ Theta™
Fournisseur: CONTEC
AMTH0001
CONTAMTH0001EA 31.8 EUR InStock
CONTAMTH0001
Lingettes pour salles blanches, Amplitude™ Theta™
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Cette lingette en cellulose/polyester liée par jet d'eau est légère et économique et absorbante.
  • Durabilité et absorption excellentes
  • Économiques et rentables
  • Lingette absorbante légère
  • Double emballage pour préserver l'intégrité du produit
Parfaite pour des applications générales de nettoyage et de polissage non abrasifs.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité