Lingettes pour salle blanche, Microsilk™ II
Fournisseur: CONTEC
LWMD0201
CONTLWMD0201EA 1130 EUR InStock
CONTLWMD0201
Lingettes pour salle blanche, Microsilk™ II
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
These microfibre wipes (80% polyester/20% nylon) are made with fabric densely knitted by continuous microdenier filament. The wipes are laser cut, which seals the fibers at the edges. The unique structure of microfibre improves the surface contact, and provides more effective cleaning.
  • Laundered and double packaged in ISO Class 4 cleanroom
  • Hold more dirt and residues than average wipes
  • Good sorbency with water and solvents
  • Easily remove both oil-based and water-based residues as well as dirt
  • Ideal for surfaces cleaning and polishing
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 10, ISO 4, M2.5.
Couleur : blanc
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité