Lingettes pour salles propres, MicroGenesis™
Fournisseur: CONTEC
LWMM0100
CONTLWMM0100EA 773 EUR InStock
CONTLWMM0100
Lingettes pour salles propres, MicroGenesis™
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Ces lingettes microfibre sont en fil 100% polyester tricoté dans un substrat en PP thermosoudé.
  • Extremely low particle generation
  • Soft texture, performs well wet and dry
  • Silicone-free
  • Safe for use with all disinfectants including bleach and quaternary ammonium
Designed with a micro-terry pile for fast and efficient pick-up and retention of particles, dust, grease, oil, and other contaminants in cleanrooms and other critical applications. The special structure applies microfibre only to the wiping surface where it is needed while sealing the base of each stitch in a thermally bonded base.
Couleur : blanc.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité