Wipes for delicate tasks, DuPont™ Sontara® Multipurpose Wipe
Fournisseur: CONTEC
MP1213BG
CONTMP1213BGEA 234 EUR InStock
CONTMP1213BG
Wipes for delicate tasks, DuPont™ Sontara® Multipurpose Wipe
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier pour tâches délicates
These wipes made from creped spunlaced polyester/cellulose fabric offer outstanding strength and sorbency. Ideal for the removal of thick liquids, greases and dirt.
  • Exceptional performance at an economical price
  • Blue wipes are creped to improve softness
  • White textured wipes scrub, trap and remove contaminants efficiently
Applications: Cleaning in less critical environments, cleaning of glass and smooth surfaces, food processing equipment sanitation and maintenance, and equipment, tool, production line and facility maintenance outside of controlled environments.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité