Cleanroom wipes, pre-saturated, Polynit Heatseal, Prosat®
Fournisseur: CONTEC
PSPS0030
CONTPSPS0030EA 953 EUR InStock
CONTPSPS0030
Cleanroom wipes, pre-saturated, Polynit Heatseal, Prosat®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
These wipes are made of 100% knitted polyester pre-saturated with 100% semiconductor grade Isopropyl Alcohol (IPA).
  • No-run interlock knit for good solvent sorbency, abrasion resistance, and chemical resistance
  • Low in particles and extractables
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom
Ideal for wiping exterior product surfaces and cleaning the interior surfaces of process tools or other equipment.
Colour: White.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité