Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biocide, sterile, HydroPure

Fournisseur: CONTEC
SBC16HP
CONTSBC16HPEA 258 EUR InStock
CONTSBC16HP
Biocide, sterile, HydroPure
Produits nettoyants Désinfectants
Contec HydroPure is a blend of 6% stabilised hydrogen peroxide and water for injection (WFI) or purified water. Contec HydroPure is BPR authorised at EU level and is efficacious against bacteria, fungi, moulds and yeasts.

  • Hydrogen peroxide breaks down to water and oxygen making it low in residue and suitable for product contact areas
  • Guaranteed endotoxin level of less than 0,25 EU/ml so ideal for use in product contact areas
  • Sterile filtered to 0,2 µm under Grade A airflow in a Grade B cleanroom into pre-irradiated containers
  • Trigger spray and 'bag in bottle' protected system prevents bottle contents from becoming contaminated during use
  • Trigger spray can be set to jet or spray - large droplet size reduces the risk of inhalation and provides good surface coverage
  • Triple-/double- bagged in linear tear packaging so each bag is easy to open even when wearing gloves

Certifications: Bactéricide EN 1276 ; fongicide EN 1650 ; bactéricide et fongicide EN 13697 ; sporicide EN 13704

Informations de commande: A non sterile version for lower grade rooms is also available.

Information de livraison: Provided either double- or triple-bagged in linear tear packaging in linear tear packaging, the product is designed for ease of entry into pharmaceutical cleanrooms.

Conditionnement: The 1 L trigger spray is fitted with a protective system to protect the contents during use.

Attention: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Not classed as corrosive so can be used safely in all areas of a cleanroom.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité