Cleaning swabs, double-ended, CONSTIX® SC-3
Fournisseur: CONTEC
SC-3
CONTSC-3EA 471 EUR InStock
CONTSC-3
Cleaning swabs, double-ended, CONSTIX® SC-3
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
SC-3 double-ended round cotton swabs consist of high quality, long staple length cotton, tightly wrapped and shaped on both ends of high strength, wound paper handles.
  • Small, round cotton ends
  • High quality cotton fibres provide excellent particle entrapment and retention
  • Tightly wrapped head helps maintain low levels of extractable residue
  • Heads are held to the handles using a methyl-cellulose binder
The high quality cotton fibres provide exceptional sorbency of most solvents and solutions. The heads are very tightly wrapped and shaped using a methyl-More Product Information
Collapse All
Désignation Tige/Tête Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Swabs, double-ended, SC-3, head: 2,6×13,5 mm, handle Ø 1,5 mm Papier/coton 76 mm 5.000 CONTSC-3
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité