Cleaning swabs, sealed foam, CONSTIX® SF-3
Fournisseur: CONTEC
SF-3
CONTSF-3EA 148 EUR InStock
CONTSF-3
Cleaning swabs, sealed foam, CONSTIX® SF-3
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
The SF-3 swab consists of 100 pore/inch sealed closed cell foam head with a PP handle.
  • Swab head is thermally sealed and bonded to the handle without adhesives or binders
  • Large head is ideal for cleaning and applying coatings
The polyurethane foam head provides good particle entrapment and removal.
The SF-3 swab is compatible with many solvents, such as isopropanol and ethanol, but is not recommended for use with ketones, such as acetone or MEK.
Conditionnement: Swabs are packed 500 per case.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité