Cleaning swabs, sealed, CONSTIX® SF-9
Fournisseur: CONTEC
SF-9
CONTSF-9EA 86 EUR InStock
CONTSF-9
Cleaning swabs, sealed, CONSTIX® SF-9
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
This sealed foam swab consists of polyurethane foam bonded to a polypropylene handle without the use of adhesives or binders.
  • Mini foam head enables good access to small features and difficult to reach surfaces
  • Polyurethane foam head provides good particle entrapment and removal
The absorbent foam enables solvents, such as isopropanol and ethanol, to be readily sorbed for applications involving solvent delivery or removal. Excellent for applying resins and adhesives.
Though compatible with many common solvents, the SF-9 is not recommended for use with ketones such as acetone or MEK.
Conditionnement: Swabs are packed 500 per case.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité