Cleaning swabs, sealed, CONSTIX® SP-3
Fournisseur: CONTEC
SP-3
CONTSP-3EA 48.1 EUR InStock
CONTSP-3
Cleaning swabs, sealed, CONSTIX® SP-3
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
The SP-3 is a sealed polyester swab consisting of 100% knit polyester fabric thermally bonded to a PP handle.
  • Durable and absorbent
  • Feature extremely low particles and residue levels
  • Polyester head features extremely low particulate and residue levels, providing lowest risk of contamination
  • Polypropylene handle provides excellent resistance to most common solvents, acids, and bases
The head of the swab is thermally attached to the handle without adhesives or binders, and is made from cleanroom laundered polyester fabric.
Conditionnement: Swabs are packed 50 per case.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité