Cleaning swabs, sealed, CONSTIX® SP-6
Fournisseur: CONTEC
SP-6
CONTSP-6EA 229 EUR InStock
CONTSP-6
Cleaning swabs, sealed, CONSTIX® SP-6
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
The SP-6 sealed polyester swab consists of 100% knit polyester fabric that is thermally bonded to a flex-tip PP handle.
  • Flexible tip provides a softer application on surfaces
  • 100% polyester head provides enhanced sorbency, particle entrapment, and removal
  • Head is compatible with most common solvents, such as alcohols and ketones
  • Durable and absorbent
  • Extremely low particles and residue levels
The swab head is made of cleanroom laundered; double-layer knitted polyester. The polyester head is constructed without adhesives or binders.
Conditionnement:More Product Information
Collapse All
Désignation Tige/Tête Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Sealed swabs, head: 6,9×15,8 mm, handle Ø 3,2 mm Polypropylène/Polyester 163,8 mm 500 CONTSP-6
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité