L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Kit de prélèvement Eswabs
Fournisseur: Copan
481CE 480CE
COPA481CEEA 62.6 EUR InStock
COPA481CE COPA480CE
Kit de prélèvement Eswabs
Écouvillons Écouvillons d'échantillonnage
Plate-forme universelle ouverte pour culture bactérienne et la préservation de l'ADN, de l'ARN et d'antigènes issus d'un grand nombre de micro-organismes. Point de rupture moulé unique avec repère coloré et bouchon de capture d'écouvillon.
  • L'échantillon élue rapidement en phase liquide
  • Offre 1 ml pour analyse multitest
  • Préserve les acides nucléiques et antigènes de bactéries, les virus et Chlamydia
  • Maintient la viabilité des bactéries aérobies, anaérobies et exigeantes
  • Certifié sans RNase ni DNase
Preserves nucleic acids and antigens ofMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité