Flacon de culture polystyrène 250ml 175cm² rectangulaire col incliné avec bouchon phénolique noir gradué surface CellBIND stérile 1 * 50 Pce
Fournisseur: Corning
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Flacon de culture polystyrène 250ml 175cm² rectangulaire col incliné avec bouchon phénolique noir gradué surface CellBIND stérile 1 * 50 Pce CORN3292A 1 * 50 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou