Büchner funnels, PYREX®
Fournisseur: Corning
36060-30C
CORN36060-30CEA 0 EUR InStock
CORN36060-30C
Büchner funnels, PYREX®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs Büchner
PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
  • No filter papers required
  • Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Very good temperature resistance
Especially useful where filter paper would be attacked by material being filtered. Top edge is beaded.
Attention: Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1,01 bar.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité